Learn More
Thiabendazole, 98+%, Thermo Scientific™
Fungicide and antihelminthic
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60009.09
| Quantité | 10g |
|---|
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Identifiants chimiques
| C10H7N3S | |
| MFCD00005587 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| CHEBI:45979 | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
Spécification
| Thiabendazole | |
| C10H7N3S | |
| 10g | |
| 611403 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole | |
| 5430 | |
| 201.25 |
| 148-79-8 | |
| MFCD00005587 | |
| UN3077 | |
| 14,9289 | |
| Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 | |
| 201.247 | |
| CHEBI:45979 | |
| ≥98% |
Sécurité et traitement
- Thiabendazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Thiabendazole