Learn More
Thiamet G, MedChemExpress
Description
Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thiamet G |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 1009816-48-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H16N2O4S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (201.37 mM) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (181.23 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@]2([H])N=C(NCC)S[C@@]2([H])O[C@@H]1CO |
| Show More |