Learn More
Chlorhydrate d'acétate de thiamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thiamine Acetate Hydrochloride |
| CAS | 1037-29-2 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C14H19N4O2S.HCl.Cl |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','hydrochloride (1:1:1), Thiamine','acetate (ester)','monohydrochloride (8CI), Thiamine','acetate','hydrochloride (7CI), Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C |
| Nom IUPAC | acétate de 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthyle;chlorure;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 379.31 |
| Show More |