Learn More
Chlorhydrate d'acétate de thiamine, TRC
Code produit 30452901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452901 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452901 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT34407550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine Acetate Hydrochloride
CAS 1037-29-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14H19N4O2S.HCl.Cl
Quantité 50 mg
Synonyme Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','hydrochloride (1:1:1), Thiamine','acetate (ester)','monohydrochloride (8CI), Thiamine','acetate','hydrochloride (7CI), Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C
Nom IUPAC acétate de 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthyle;chlorure;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 379.31
Poids de la formule 378.0684
Pourcentage de pureté >95