Learn More
Chlorhydrate de thiamine-d3, TRC
Code produit 30457200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457200 10 mg 10mg
30453467 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457200 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT34418710MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine-d3 Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12H15D3Cl2N4OS
Quantité 10 mg
Synonyme 3-[(4-Amino-2-(methyl-d3)-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-chloridethiazolium Hydrochloride, Aneurine-d3 Hydrochloride, Apate Drops-d3, Beatine-d3, Bedome-d3, Begiolan-d3, Eskapen-d3, Eskaphen-d3, Thiamin-d3 Dichloride, Vinothiam-d3, Vitamin B1-d3 Hydrochloride, Vitaneuron-d3
Formule InChI InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i2D3;;
SMILES OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C([2H])([2H])[2H])N=C2N)=CS1.[Cl-].Cl
Nom IUPAC 3-((4-amino-2-(méthyl-d3)pyrimidin-5-yl)méthyl)-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthylthiazol-3-ium
Poids moléculaire (g/mol) 340.29
Poids de la formule 339.08
Pourcentage de pureté >95