Learn More
Chlorhydrate de thiamine, 100 %, réactif de culture cellulaire, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 67-03-8 |
| Formule moléculaire | C12H18Cl2N4OS |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | thiamine hydrochloride, aneurine hydrochloride, thiamine hcl, vitamin b1 hydrochloride, thiamine dichloride, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, vitamin b1, thiaminium chloride |
| Clé InChI | DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.26 |
| CID PubChem | 6202 |
| ChEBI | CHEBI:49105 |