Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de thiamine, 98,5 à 101,5 %
Code produit 10697492 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697492 100 g Flacon en verre 100g
10477540 10 g Flacon en verre 10g
10023953 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10697492 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 148991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    123.65€ / 100g
    Économisez 23.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Chlorhydrate de thiamine, 98,5-101,5 %, C12H17ClN4OS.HCl, numéro CAS 67-03-8, chlorhydrate d’anurine, berine, chlorure de thiamine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, dichlorure de thiamine, hcl de thiamine, chlorhydrate de thiamine, chlorure de thiaminium, trophite, chlorhydrate de vitamine B1, 1 kg, 98,5 à 101,5 %
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-03-8
Formule moléculaire C12H17ClN4OS·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 337.26
Numéro MDL MFCD00012780
Clé InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
CID PubChem 6202
ChEBI CHEBI:49105
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; chlorure ; chlorhydrate
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine hydrochloride
Note relative au nom 98.5-101.5%
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 27, IV, 1766
Merck Index 15, 9447
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1 g/mL. Other solubilities: 1 g/18 mL glycerol - 1 g/100 mL 95% alcohol, 1 g/315 mL abs. alcohol, soluble in propylene glycol, practically insoluble in hexane, chloroform, insoluble in benzene, diethyl ether
Poids de la formule 337.26
Pourcentage de pureté 98.5-101.5%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride