Learn More
Chlorhydrate de thiamine, 99 % (poids sec), pouvant contenir jusqu’à 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464127 250 g 250g
11483930 100 g 100g
11454127 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19560.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-03-8 | C12H18Cl2N4OS | 337.263 g/mol
Thiamine hydrochloride plays an important role as a nutrient for carbohydrate metabolism and in nerve function. It finds application as a food-additive to add a brothy/meaty flavor to gravies or soups. It is involved in the preparation of 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazolium chloride. In addition, it finds use in amino acid synthesis in cultured cells, which is present in many classical and serum-free formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de thiamine joue un rôle important en tant que nutriment pour le métabolisme des glucides et la fonction nerveuse. Il trouve son application comme additif alimentaire pour ajouter une saveur de bouillon/viande aux sauces au jus de viande ou aux soupes. Il est impliqué dans la préparation du chlorure de 3-(4-amino-2-méthyl-pyrimidin-5-ylméthyl)-5-(2-hydroxy-éthyl)-4-méthyl-thiazolium. En outre, il trouve son utilisation dans la synthèse des acides aminés dans des cellules de culture, qui est présente dans de nombreuses formulations classiques et sans sérum.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le glycérol, l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans le benzène, l’hexane, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-03-8
Formule moléculaire C12H18Cl2N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 337.263
Numéro MDL MFCD00012780
Clé InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
CID PubChem 6202
ChEBI CHEBI:49105
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; chlorure ; chlorhydrate
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine hydrochloride
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à 5 % d’eau
Quantité 250 g
Beilstein 3851771
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9295
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in benzene,hexane,chloroform and ether.
Poids de la formule 337.28
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride