Learn More
Thiamine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Thiamine hydrochloride (Thiamine chloride hydrochloride) is an essential micronutrient needed as a cofactor for many central metabolic enzymes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiamine hydrochloride |
| CAS | 67-03-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H18Cl2N4OS |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Thiamine chloride hydrochlorideVitamin B1 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (296.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (19.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[Cl-].Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.27 |
| Afficher plus |