Learn More
thiamine, chlorhydrate, MP Biomedicals
Code produit 11452041 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11452041 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11452041 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219474925
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Formule moléculaire C12H18Cl2N4OS
Quantité 25 g
Synonyme thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
Clé InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol;chlorure;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 337.263
CID PubChem 6202
ChEBI CHEBI:49105
Poids de la formule 337.26
Forme physique Cristalline