Learn More
Chlorhydrate de thiamine, poudre, MP Biomedicals
Code produit 11483421 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11483421 1 kg
11453421 25 g
11463421 100 g
11473421 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11483421 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210302891
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
La thiamine (vitamine B1) est l'une des vitamines essentielles et est nécessaire au métabolisme des glucides.
Le chlorhydrate de thiamine est utilisé comme adjuvant alimentaire pour donner une note de bouillon/de viande aux sauces ou aux soupes. Il est également utilisé comme complément alimentaire. Utilisé pour la détermination radiométrique du magnésium.
Identificatori chimici
CAS 67-03-8
Formule moléculaire C12H17ClN4OS·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 337.263
Numéro MDL MFCD00012780
Clé InChI UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride, Vitamin B1 HCl
CID PubChem 10762
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Specifica
Nom chimique ou matériau Thiamine Hydrochloride
Note relative au nom Compléments alimentaires
Quantité 1 kg
Beilstein 3851771
Nom IUPAC nitrate de 3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-3λH-1-thiazol-1-ylium
Poids de la formule 337.3
Forme physique Poudre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.