Learn More
Chlorhydrate de thiamine, TRC
Code produit 17950755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17950755 1 g 1g
17913165 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17950755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3441851G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-03-8
Formule moléculaire C12H17N4OS.Cl.HCl
Poids moléculaire (g/mol) 337.27
Synonyme Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiamine, monohydrochloride (8CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,β-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidine-5-yl)méthylle]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; chlorure ; Chlorhydrate
SMILES Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Poids de la formule 336.0578
Pourcentage de pureté >95%