Learn More
Chlorydrate de thiamine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit. 10113533
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
Code produit. 10113533
Marque: Fisher BioReagents BP892100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cette vitamine est adaptée à une utilisation dans les systèmes nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Point de fusion 260°C
Couleur Blanc
Densité 1.4g/cm³
pH 2.7 to 3.4
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H18Cl2N4OS
Quantité 100 g
Résidus après évaporation 0.2% max.
Merck Index 15, 9447
Synonyme thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
Clé InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; chlorure ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 337.263
CID PubChem 6202
ChEBI CHEBI:49105
Poids de la formule 300.66
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide