Learn More
Thiamine pyrophosphate, MedChemExpress
Description
Thiamine pyrophosphate is the coenzyme form of Vitamin B1 and is a required intermediate in the pyruvate dehydrogenase complex and the ketoglutarate dehydrogenase complex.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiamine pyrophosphate |
| CAS | 154-87-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H19ClN4O7P2S |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 41.67 mg/mL (90.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OP(OP(OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C)N=C2N)=CS1)(O)=O)(O)=O.[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 460.77 |
| Poids de la formule | 460.77 |
| Afficher plus |