Learn More
Thiamphénicol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11475251 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475251 25 g 25g
11465251 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475251 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215684625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    616.35€ / 25g
    Économisez 30.65€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 15318-45-3
Formule moléculaire C12H15Cl2NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 356.214
Clé InChI OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonyme D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
CID PubChem 27200
ChEBI CHEBI:32215
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-méthylsulfonylphényl)propan-2-yl]acétamide
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamphenicol
Type Thiamphénicol
Forme physique Poudre libre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 0.995
Poids de la formule 356.2
Qualité Not Available