Learn More
Thiamphenicol, MedChemExpress
Description
Thiamphenicol (Thiophenicol), a methyl-sulfonyl derivative of Chloramphenicol, is a broad-spectrum antimicrobial antibiotic. Thiamphenicol acts by binding to the 50S ribosomal subunit, leading to inhibition of protein synthesis and bacteriostatic effect (against Gram-negative, Gram-positive aerobic and anaerobic bacteria).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiamphenicol |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 15318-45-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H15Cl2NO5S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Thiophenicol Dextrosulphenidol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (280.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.61 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |