Learn More
Thiamphénicol, TRC
Code produit 30451436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451436 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451436 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344160100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H15 Cl2 N O5 S
Quantité 100 mg
Synonyme Thiamphenicol, Acetamide','2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-','[R-(R*,R*)]-, Acetamide','2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methylsulfonyl)phenethyl]-','D-threo-(+)- (8CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide, (+)-Thiamphenicol, (2'R,3'R)-Thiamphenicol, (Methylsulfonyl)chloramphenicol, 8065CB, D-Thiocymetin, D-Thiophenicol, D-d-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-methylsulfonylphenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-(p-Methylsulfonylphenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, Dextrosulphenidol, NSC 522822, Thiamphenicol, Thiocymetin, Thiophenicol, Tirsan, Win 5063-2, Acetamide','2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-
Formule InChI InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-méthylsulfonylphényl)propan-2-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 356.22
Poids de la formule 355.0048
Pourcentage de pureté >95