Learn More
Thiamphénicol, TRC
Code produit 30453169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3441601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H15 Cl2 N O5 S
Quantité 1 g
Synonyme Thiamphenicol, Acetamide','2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-','[R-(R*,R*)]-, Acetamide','2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methylsulfonyl)phenethyl]-','D-threo-(+)- (8CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide, (+)-Thiamphenicol, (2'R,3'R)-Thiamphenicol, (Methylsulfonyl)chloramphenicol, 8065CB, D-Thiocymetin, D-Thiophenicol, D-d-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-methylsulfonylphenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-(p-Methylsulfonylphenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, Dextrosulphenidol, NSC 522822, Thiamphenicol, Thiocymetin, Thiophenicol, Tirsan, Win 5063-2, Acetamide','2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-
Formule InChI InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-méthylsulfonylphényl)propan-2-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 356.22
Poids de la formule 355.0048
Pourcentage de pureté >95