Learn More
Thian-4-one, 97%, Maybridge
Code produit 10146922
Modifier l'affichage
Click to view available options
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10146922 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10146922 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF03869DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Thian-4-one
CAS 1072-72-6
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C5H8OS
Numéro MDL MFCD00006660
Quantité 1 g
Synonyme tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
Clé InChI OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSCC1
Nom IUPAC Thian-4-un
Poids moléculaire (g/mol) 116.18
CID PubChem 66173
Poids de la formule 116.18
Pourcentage de pureté 97%