Learn More
Thianaphthène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10636342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10636342
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-15-8
Formule moléculaire C8H6S
Poids moléculaire (g/mol) 134.2
Numéro MDL MFCD00005864
Clé InChI FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
CID PubChem 7221
ChEBI CHEBI:35858
Nom IUPAC 1-benzothiophène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thianaphthene
Point de fusion 28.0°C to 32.0°C
Couleur Rose à Blanc ou Jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 221.0°C to 222.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 17, 59
Merck Index 15, 9455
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in usual organic solvents, soluble in ethanol, ethylether, acetone
Poids de la formule 134.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thianaphthene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .