Learn More
Thiane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiane |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2 |
| Poids de la formule | 102.0503 |