Learn More
Thiane, TRC
Code produit 30455253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455253 5 g 5g
30453144 10 g 10g
30450170 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455253 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3441455G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1613-51-0
Formule moléculaire C5H10S
Poids moléculaire (g/mol) 102.2
Synonyme NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
Nom IUPAC thiane
SMILES C1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Poids de la formule 102.0503