Learn More
Acide thiazol-4-ylboronique, TRC
Code produit 30452524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452524 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452524 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344720500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazol-4-ylboronic Acid
CAS 1016642-07-1
Formule moléculaire C3 H4 B N O2 S
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H
SMILES OB(O)c1cscn1
Nom IUPAC Acide 1,3-thiazol-4-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 128.945
Poids de la formule 129.006