Learn More
Thiazole-2-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489968 5 g 5g
15479968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63329.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113.134 g/mol
Thiazole-2-carboxaldehyde may be used as a reactant in the following syntheses Benzothiazine N-acylhydrazones, having potential antinociceptive and anti-inflammatory activity, Thiazole-2-yl-(amino)methylphosphonate diethyl esters, Imino ester by reacting with L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Also used in building block for taxane analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiazole-2-carboxaldéhyde peut être utilisé comme réactif dans les synthèses suivantes : benzothiazine N-acylhydrazones, ayant une activité antinociceptive et anti-inflammatoire potentielles, thiazole-2-yl-(amino)méthylphosphonate diéthyl esters, Imino ester en réagissant avec le L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Également utilisé dans le bloc structural pour les analogues des taxanes.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10200-59-6
Formule moléculaire C4H3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 113.134
Numéro MDL MFCD00142924
Clé InChI ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
CID PubChem 2734903
ChEBI CHEBI:43623
Nom IUPAC 1,3-thiazole-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CSC(=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazole-2-carboxaldehyde
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.288 g/mL
Point d’ébullition 61°C to 63°C (15 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 113.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide