Learn More
Acide thiazole-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460409 5 g 5g
15470409 250 mg 250mg
15450409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63620.06
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14190-59-1 | C4H3NO2S | 129.133 g/mol
Thiazole-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide thiazole-2-carboxylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, l’industrie agrochimique et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14190-59-1
Formule moléculaire C4H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 129.133
Numéro MDL MFCD02094169
Clé InChI IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
CID PubChem 2762733
Nom IUPAC acide 1,3-thiazole-2-carboxylique
SMILES C1=CSC(=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazole-2-carboxylic acid
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 129.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide