Learn More
Thiazole-5-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazole-5-carboxaldehyde
CAS 1003-32-3
Densité 1.304
Point d’ébullition 92°C to 98°C (16 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Formule moléculaire C4H3NOS
Indice de réfraction 1.5874
Numéro MDL MFCD02179516
Quantité 1 g
Synonyme thiazole-5-carboxaldehyde, thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-5-carboxyaldehyde, 5-formylthiazole, 5-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, thiazole-5-aldehyde, zlchem 512, pubchem14219
Clé InChI ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CN=CS1
Nom IUPAC 1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 113.13
CID PubChem 2773577
Poids de la formule 113.14
Pourcentage de pureté 95%