Learn More
Thiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322377
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11322377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09970.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 288-47-1 | C3H3NS | 85.12 g/mol
Thiazole is used as a flavoring agent and in the preparation of dyes and rubber accelerators. It serves as a component of the vitamin thiamine (B1). It acts as a protected formyl group used in natural product synthesis. It reacts with alkyl lithium and Grignard’s reagent to prepare organometallic complexes. It is involved in the electrophilic aromatic substitution and nucleophilic aromatic substitution at C-5 and C-2 positions respectively. Further, it undergoes alkylation reaction to get thiazolium cation, which is used as a catalyst in the Stetter reaction and the Benzoin condensation. In addition to this, it is involved in the preparation of alagebrium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiazole est utilisé comme aromatisant et dans la préparation de colorants et d’accélérateurs en caoutchouc. Il sert de composant de la vitamine thiamine (B1). Il agit comme un groupe formyle protégé utilisé dans la synthèse de produits naturels. Il réagit avec le lithium alkyle et le réactif de Grignard pour préparer des complexes organométalliques. Il est impliqué dans les substitutions aromatiques électrophile et nucléophile respectivement aux positions C-5 et C-2. De plus, il subit une réaction d’alkylation pour obtenir le cation thiazolium, qui est utilisé comme catalyseur dans la réaction de Stetter et la condensation de benzoïne. En outre, il participe à la préparation de l’alagebrium.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-47-1
Formule moléculaire C3H3NS
Poids moléculaire (g/mol) 85.12
Numéro MDL MFCD00005315
Clé InChI FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
CID PubChem 9256
ChEBI CHEBI:43732
Nom IUPAC 1,3-thiazole
SMILES S1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazole
Point de fusion -33°C
Densité 1.2
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.539
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 103852
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9307
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 85.13
Pourcentage de pureté 99%