Learn More
Thiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10438730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10438730 1 g Flacon en verre 1g
10021890 5 g Flacon en verre 5g
10679853 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10438730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 288-47-1 | C3H3NS | 85.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-47-1
Formule moléculaire C3H3NS
Poids moléculaire (g/mol) 85.12
Numéro MDL MFCD00005315
Clé InChI FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
CID PubChem 9256
ChEBI CHEBI:43732
Nom IUPAC 1,3-thiazole
SMILES S1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazole
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1980g/mL
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5365 to 1.5395
Quantité 1 g
Beilstein 27, 15
Merck Index 15, 9459
Gravité spécifique 1.198
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 85.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.