Learn More
Acide thiazolidine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474613 5 g 5g
11484613 25 g 25g
11494613 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11564.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16310-13-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16310-13-7
Formule moléculaire C4H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 133.165
Numéro MDL MFCD00068005
Clé InChI ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
CID PubChem 42486
Nom IUPAC Acide 1,3-thiazolidine-2-carboxylique
SMILES C1CSC(N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazolidine-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼184°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 112783
Poids de la formule 133.17
Pourcentage de pureté 97%