Learn More
Thiazolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461390 1 g 1g
11471390 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26427.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 504-78-9 | C3H8NS | 90.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-78-9
Formule moléculaire C3H8NS
Poids moléculaire (g/mol) 90.16
Numéro MDL MFCD00005211
Clé InChI OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Synonyme thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference
CID PubChem 10444
ChEBI CHEBI:50120
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine
SMILES C1CSC[NH2+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazolidine
Densité 1.131
Point d’ébullition 165°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5545
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 89.16
Pourcentage de pureté 97%