Learn More
Thiazolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571082 5 g Flacon en verre -
10088671 1 g Flacon en verre -
10110172 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571082 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165310050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 504-78-9 | C3H8NS | 90.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-78-9
Formule moléculaire C3H8NS
Poids moléculaire (g/mol) 90.16
Numéro MDL MFCD00005211
Clé InChI OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Synonyme thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference
CID PubChem 10444
ChEBI CHEBI:50120
SMILES C1CSC[NH2+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazolidine
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 1.1310g/mL
Point d’ébullition 72°C to 75°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5525 to 1.5545
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.131
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine
Poids de la formule 89.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiazolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.