Learn More
Thiazolidine, TRC
Code produit 30137204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137204 25 g 25g
30133819 50 g 50g
30005322 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT34424525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-78-9
Formule moléculaire C3H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 89.16
Synonyme 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine
SMILES S1CNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazolidine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Poids de la formule 89.0299