Learn More
Bromure de tétrazolium bleu de thiazolyle, 98 %
Code produit 15214654 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15214654 1 g Flacon en verre -
15234654 250 mg Flacon en verre 250mg
15224654 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15214654 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    47.65€ / 1g
    Économisez 8.35€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 298-93-1 | C18H16BrN5S | 414.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-93-1
Formule moléculaire C18H16BrN5S
Poids moléculaire (g/mol) 414.33
Numéro MDL MFCD00011964,MFCD00066662
Clé InChI AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
CID PubChem 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazolyl blue tetrazolium bromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 195.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 27,IV,6045
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 5% methanol, soluble in ethanol
Nom IUPAC 2-(3,5-diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-4,5-diméthyl-1,3-thiazole;bromure
Poids de la formule 414.32
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiazolyl blue tetrazolium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.