Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure de tétrazolium bleu de thiazolyle, 98 %
Code produit 11302727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302727 1 g 1g
11312727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302727 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L11939.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.61€
    46.65€ / 1g
    Économisez 9.96€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 298-93-1 | C18H16BrN5S | 414.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la mesure de la prolifération cellulaire. Produit une solution jaunâtre qui est convertie en formazan MTT bleu foncé insoluble dans l’eau par les déshydrogénases mitochondriales des cellules vivantes. Le bromure de tétrazolium bleu de thiazolyle est un colorant utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire. Il est utilisé comme indicateur direct de la cytotoxicité (comme le dépistage des médicaments contre le cancer) et de l’apoptose. En tant qu’accepteur d’électrons, il est utilisé pour étudier les déshydrogénases dépendantes du nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP).
Solubilité
Soluble dans l’eau, dans l’éthanol, 2-méthoxyéthanol et la solution saline tamponnée au phosphate.
Remarques
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-93-1
Formule moléculaire C18H16BrN5S
Poids moléculaire (g/mol) 414.33
Numéro MDL MFCD00011964,MFCD00066662
Clé InChI AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
CID PubChem 64965
ChEBI CHEBI:53233
Nom IUPAC 2-(3,5-diphényltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-diméthyl-1,3-thiazole ; bromure
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Point de fusion ∽195°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 3825277
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,2-methoxyethanol and phosphate buffered saline.
Poids de la formule 414.33
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..