Learn More
Thiazolylacétylglycine Oxime, TRC
Code produit 30457128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457128 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3442305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiazolylacetylglycine Oxime
CAS 178949-03-6
Formule moléculaire C7 H8 N4 O4 S
Quantité 5 mg
Synonyme (Z)-N-[(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, N-[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, Cefdinir Thiazolylacetyl Glycine Oxime Impurity (USP)
Formule InChI InChI=1S/C7H8N4O4S/c8-7-10-3(2-16-7)5(11-15)6(14)9-1-4(12)13/h2,15H,1H2,(H2,8,10)(H,9,14)(H,12,13)/b11-5-
SMILES Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)NCC(=O)O
Nom IUPAC acide 2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacétyl]amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 244.23
Poids de la formule 244.0266