Learn More
Thidiazuron, TRC
Code produit 17983905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983905 100 mg 100mg
17952855 5 g 5g
17901885 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344275100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51707-55-2
Formule moléculaire C9 H8 N4 O S
Poids moléculaire (g/mol) 220.25
Synonyme 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
Nom IUPAC 1-phényl-3-(thiadiazol-5yl)urée
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thidiazuron
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Poids de la formule 220.0419
Pourcentage de pureté >95%