Learn More
Thiéno[2,3-b]pyrazin-7-amine, Thermo Scientific™™
Code produit 10431504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10431504 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10431504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07822DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Thieno[2, 3-b]pyrazin-7-amine
CAS 59944-75-1
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5N3S
Numéro MDL MFCD08271970
Quantité 1 g
Synonyme thieno 2,3-b pyrazin-7-amine, thieno 3,2-b pyrazin-7-amine, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine, 4ctk, svn, 7-aminothieno 2,3-b pyrazin, thiopheno 3,2-b pyrazine-7-ylamine
Clé InChI ZRVKSPNBHZCQKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C(=CS2)N
Nom IUPAC thieno[2,3-b]pyrazine-7-amine
Poids moléculaire (g/mol) 151.187
CID PubChem 12299130
Poids de la formule 151.1858