Learn More
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-acide carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10177992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10177992 1 g Flacon en verre ambré 1g
10167992 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10177992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31501DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 59944-79-5
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.181
Clé InChI MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
CID PubChem 7164578
Nom IUPAC Acide thiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylique
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.19
Pourcentage de pureté 90%