Learn More
Thieno[2,3-b]pyridine-2-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10371473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10371473 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10597663 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371473 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05609CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 131337-81-0
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD07772792
Clé InChI XLUKSWZEEAGBDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thieno 2,3-b pyridin-2-ylmethanol, thieno 2,3-b pyridine-2-methanol, thieno 2,3-b pyridin-2-yl methanol, acmc-1bz5x, thieno 2,3-b pyridine-2-ylmethanol, 2-hydroxymethylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridin-2-ylmethan-1-ol
CID PubChem 7162092
Nom IUPAC Thiéno[2,3-b]pyridine-2-ylméthanol
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 97%