Learn More
Acide thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10361043
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10361043 1 g Flacon en verre ambré 1g
10351043 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10361043 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC05601DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 59944-76-2
Formule moléculaire C8H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.193
Numéro MDL MFCD07371381
Clé InChI XGCSHAYMNOFFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 2-carboxythieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, hieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid
CID PubChem 7162095
Nom IUPAC Acide thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.2
Pourcentage de pureté 95%