Learn More
Thieno[3,2-b]pyridine-7-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419290 1 g 1g
11429290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50172.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 107818-20-2 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is used for pharmaceutical intermediates, as drugs, food, cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thieno[3,2-b]pyridin-7-ol est utilisé pour les intermédiaires pharmaceutiques, comme les médicaments, les aliments, les cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107818-20-2
Formule moléculaire C7H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 151.183
Numéro MDL MFCD01863636
Clé InChI AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thieno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3,2-b pyridin-7 4h-one, 7-hydroxythieno 3,2-b pyridine, 4h-thieno 3,2-b pyridin-7-one, thiopheno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3 2-b pyridin-7-ol, pubchem22356, acmc-2098xl, ksc173k8p
CID PubChem 5074765
Nom IUPAC 4H-thieno[3,2-b]pyridine-7-one
SMILES C1=CNC2=C(C1=O)SC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 96%