Learn More
Thieno[3,2-b]pyridine-7-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is used for pharmaceutical intermediates, as drugs, food, cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le thieno[3,2-b]pyridin-7-ol est utilisé pour les intermédiaires pharmaceutiques, comme les médicaments, les aliments, les cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 151.19 |
| Pourcentage de pureté | 96% |