Learn More
Acide thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylique, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thieno[3, 2-b]pyridine-2-carboxylic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 179.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |