Learn More
Thiéno[3,2-b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15473967 1 g 1g
15483967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30637.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 251-41-2 | C6H4S2 | 140.218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 251-41-2
Formule moléculaire C6H4S2
Poids moléculaire (g/mol) 140.218
Numéro MDL MFCD00179479
Clé InChI VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiophene
CID PubChem 136063
Nom IUPAC thieno[3,2-b]thiophène
SMILES C1=CSC2=C1SC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thieno[3,2-b]thiophene
Point de fusion 54°C to 58°C
Point d’ébullition 71°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté 97%