Learn More
Thietan-3-ol, TRC
Code produit 30455295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455295 500 mg -
30454349 50 mg 50mg
30453423 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455295 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344488500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10304-16-2
Formule moléculaire C3H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 90.14
Nom IUPAC Thietan-3-OL
SMILES OC1CSC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thietan-3-ol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H6OS/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
Poids de la formule 90.0139