Learn More
Velp Scientifica™ Support de cartouche d’extraction
Code produit 15339644 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Extracteur de solvants série SER 148
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15339644 Extracteur de solvants série SER 148 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15339644 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00001149
En stock
Support de cartouche d’extraction Velp Scientifica™ à utiliser avec l’extracteur à solvant de la série SER 148.
  • À utiliser avec les extracteurs de solvant série SER 148
Spécification
À utiliser avec (équipement) Extracteur de solvants série SER 148
Type de produit Support pour dé à coudre (6 positions)
Capacité 6 cartouches d’extraction
Quantité 1 de chaque