Learn More
Thimerosal, Fisher BioReagents
Description
- Le thimérosal est un composé contenant du mercure couramment utilisé comme agent antibactérien et antifongique
- Également utilisé comme bactéricide dans les produits pharmaceutiques et la recherche
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thimerosal |
| Type | Thimerosal |
| Forme physique | Solide |
| pH | 6.7 to 8.2 |
| Point de fusion | 232°C |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Couleur | Blanc crème |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥97 % |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Thimerosal
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.