Learn More
Thimérosal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414319 10 g 10g
15424319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61799.09
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un agent mercuriel bactériostatique et fongicide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le thimérosal, a été largement utilisé comme conservateur dans un certain nombre de produits biologiques et pharmaceutiques, y compris de nombreux vaccins, pour aider à prévenir la contamination potentiellement mortelle par des microbes nocifs. Il a été utilisé comme conservateur dans les vaccins, les préparations d’immunoglobulines, les antigènes de test cutané, les antivenins, les produits ophtalmiques et nasaux et les encres de tatouage.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou l’éthanol
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-64-8
Formule moléculaire C9H9HgNaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 404.81
Numéro MDL MFCD00013062
Clé InChI RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
CID PubChem 16684434
ChEBI CHEBI:9546
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thimerosal
Point de fusion 234°C to 237°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 250°C (482°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2025
Beilstein 8169555
Merck Index 14,9317
Informations sur la solubilité Soluble in water or ethanol
Nom IUPAC sodium [(2-carboxylatophényle)sulfanyl](éthyl)mercury
Poids de la formule 404.81
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thimerosal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate