Learn More
BRAND™ Tubes PCR de 0,5 mL avec bouchons intégrés, BIO-CERT™ Qualité PCR
Tous les produits Brand ProduitsDescription
BRAND™ Les tubes PCR jetables sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles pour les configurations PCR, les applications à faible et moyen débit et autres flux de travail nécessitant un transfert thermique précis et une propreté élevée. Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité, ces tubes garantissent des résultats fiables grâce à des caractéristiques qui améliorent la facilité d'utilisation et l'intégrité des échantillons. Fonctions clés :
- BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Certifié exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR, garantissant le plus haut niveau de propreté pour les applications PCR sensibles.
- Transfert de chaleur supérieur : Les tubes à parois extra-minces optimisent le transfert thermique pendant la PCR, réduisant ainsi les temps de cycle et assurant des performances constantes sur une large plage de températures.
- Bouchons d'étanchéité fiables : Les bouchons hermétiques empêchent l'évaporation et la perte d'échantillon dues à la chaleur, tout en offrant une fonctionnalité facile à ouvrir et à fermer.
- Options de couleur : Proposé en plusieurs couleurs pour un suivi et une organisation visuels simplifiés des échantillons.
- Construction de haute qualité : Fabriqué à partir de résines vierges de haute qualité, sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs ou les échantillons.
- Autoclavable : Conçu pour résister à l'autoclavage à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase, DNase ni ADN |
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Quantité | 1000/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon plat |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |