Learn More
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™
Code produit 10358623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1,0 μm
3 μm
3,0 μm
8,0 μm
Nbre de puits:
6
12
24
Densité des pores:
0,15 x 10⁶ pores/ cm²
0,6 x 10⁶ pores/ cm²
1 x 108 pores/cm2
2 x 10⁶ pores/ cm²
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Nbre de puits Densité des pores unitSize
10358623 0,4 μm 12 1 x 108 pores/cm2 48 pièces
10689094 3 μm 6 0,6 x 10⁶ pores/ cm² 24 pièces
10607184 0,4 μm 6 1 x 108 pores/cm2 24 pièces
10053823 3 μm 24 2 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10277463 0,4 μm 24 1 x 108 pores/cm2 48 pièces
10093533 0,4 μm 12 2 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10044063 1,0 μm 12 2 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10473845 3,0 μm 12 0,6 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10742394 3,0 μm 12 2 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10437573 8,0 μm 12 0,15 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10443845 1,0 μm 24 2 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10733544 3,0 μm 24 0,6 x 10⁶ pores/ cm² 48 pièces
10679094 1,0 μm 6 2 x 10⁶ pores/ cm² 24 pièces
10257033 3,0 μm 6 2 x 10⁶ pores/ cm² 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10358623 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 665640
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Outil destiné à la recherche pour les études de transport, de co-culture, de migration et d’invasion. Greiner Bio-One ThinCert™ Les inserts pour culture tissulaire offrent une meilleure adhésion cellulaire grâce à un traitement physique de surface.
  • Boîtier en polystyrène transparent avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
  • La géométrie de suspension fournit une protection à la couche cellulaire du compartiment inférieur
  • Pipetage simplifié grâce à la géométrie auto-ascendante
  • Le positionnement excentrique dans le puits permet un accès inégalé au compartiment inférieur
  • Disponibilité aux formats 6, 12 et 24 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 113,1 mm²
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) utile 0,3 à 1,0 mL
Densité des pores 1 x 108 pores/cm2
Porosité 0,4 μm
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12